90572
D-Galactose-4-sulfat
≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Gal-4S
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (TLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].OC[C@@H](O)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O9S.Na/c7-1-3(9)5(11)6(4(10)2-8)15-16(12,13)14;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
PPFRJSVPFMKACS-NQZVPSPJSA-M
Applicazioni
Confezionamento