Documenti fondamentali
90102522
Hak cell line
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Il prodotto 90102522 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Origine biologica
hamster kidney
Livello qualitativo
Stato
liquid
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 56
Morfologia
Epithelial-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Hamster Syrian kidney
Descrizione della linea cellulare
From 2 normal young adult males. Capable of growth in suspension (spinner) cultures. Useful for growth of several viruses including arboviruses, Coxsackie A4, A8, B1, HSV, smallpox and Asian strain influenza.
Applicazioni
Virus studies: Arboviruses, Coxsackie A4, A8, B1, HSV, smallpox influenza virus
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2using 0.25% tr
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)