571245
Pyrene
sublimed grade, 99%
Sinonimo/i:
Benzo[def]phenanthrene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Saggio
99%
Punto di fusione
145-148 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 338 nm; λem 375 nm in DMSO
Stringa SMILE
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
435.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
224 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering