Key Documents
80999
Sigma-Aldrich
1L-epi-2-Inosose
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R,3S,4S,5S,6S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxycyclohexanone, 2L-2,3,4,6/5-Pentahydroxycyclohexanone, D-epi-4-Inosose, L-epi-2-Inosose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
Beilstein:
3199555
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]/D -4.3±1.3°, c = 1 in H2O
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-5,7-11H/t1-,2-,3-,4+,5-/m0/s1
VYEGBDHSGHXOGT-PKTMPMCPSA-N
Azioni biochim/fisiol
Metabolite of inositol metabolic pathways
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
(-)-epi-Inosose-2
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, C56(12), e584-e585 (2000)
Kinetics and mechanism of the chromic oxidation of myo-inositol
Santoro, M., et al.
Polyhedron, 26, 169-177 (2007)
Bacterial enzyme preparations oxidizing inositol and their inhibition by colchicine.
R E FRANZL et al.
Nature, 168(4283), 955-957 (1951-12-01)