SMB00196
Moupinamide
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Feruloyltyramine, N-Feruloyltyramine, N-trans-Feruloyltyramine, Alfrutamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\C(=O)NCCc2ccc(O)cc2)ccc1O
InChI
1S/C18H19NO4/c1-23-17-12-14(4-8-16(17)21)5-9-18(22)19-11-10-13-2-6-15(20)7-3-13/h2-9,12,20-21H,10-11H2,1H3,(H,19,22)/b9-5+
NPNNKDMSXVRADT-WEVVVXLNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3