Documenti fondamentali
80526
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride
pH 8.5; 0.1M – PEG 8000 8% solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 36/Kit-No 82009
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Nome del prodotto
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.1M – PEG 8000 8% solution,
Stato
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.02 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)