Vai a
SML2162
Telithromycin
≥90% (HPLC), bacterial protein synthesis inhibitor, powder
Sinonimo/i:
(3aS,4R,7R,9R,10R,11R,13R,15R,15aR)-4-Ethyloctahydro-11-methoxy-3a,7,9,11,13,15-hexamethyl-1-[4-[4-(3-pyridinyl)-1H-imidazol-1-yl]butyl]-10-[[3,4,6-trideoxy-3-dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-2H-oxacyclotetradecino[4,3-d]oxazole-2,6,8,14(1H,7H,9H)-tetrone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
114,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
458,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H65N5O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
812.00
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
682-750-4
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Telithromycin, ≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCCCN2C=NC(C3=CC=CN=C3)=C2)O[C@]4([C@@]1([H])[C@H](C([C@@H](C[C@]([C@@H]([C@H](C([C@H](C(O[C@@H]4CC)=O)C)=O)C)O[C@H]5[C@@H]([C@H](C[C@H](O5)C)N(C)C)O)(OC)C)C)=O)C)C
InChI
1S/C43H65N5O10/c1-12-33-43(8)37(48(41(53)58-43)19-14-13-18-47-23-31(45-24-47)30-16-15-17-44-22-30)27(4)34(49)25(2)21-42(7,54-11)38(28(5)35(50)29(6)39(52)56-33)57-40-36(51)32(46(9)10)20-26(3)55-40/h15-17,22-29,32-33,36-38,40,51H,12-14,18-21H2,1-11H3/t25-,26-,27+,28+,29-,32+,33-,36-,37-,38-,40+,42-,43-/m1/s1
InChI key
LJVAJPDWBABPEJ-PNUFFHFMSA-N
Biochem/physiol Actions
Ketolide antibiotic
Telithromycin is a ketolide antibiotic, the first to enter clinical use. It is used to treat mild to moderate respiratory infections. Telithromycin binds to the subunit 50S of the bacterial ribosome, interfering with bacterial protein synthesis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2212SBR00037804657
Telithromycin ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2162
Telithromycin
RWJ 67657 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2212
RWJ 67657
description
≥90% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
95%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
STOT SE 1
Organi bersaglio
Liver,Eyes
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)