Documenti fondamentali
73068
Sigma-Aldrich
Magnesium formate solution
BioUltra, 0.5 M in H2O
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H2MgO4
Peso molecolare:
114.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
BioUltra
Concentrazione
0.5 M in H2O
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-7.8 (25 °C, 0.5 M in H2O)
Solubilità
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Densità
1.038 g/mL at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤500 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤50 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
0.5 M in H2O (20°C)
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.015
Stringa SMILE
[Mg++].[O-]C=O.[O-]C=O
InChI
1S/2CH2O2.Mg/c2*2-1-3;/h2*1H,(H,2,3);/q;;+2/p-2
GMDNUWQNDQDBNQ-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)