70215
2,3-Naphthalenedicarboxaldehyde
suitable for fluorescence
Sinonimo/i:
NDA
Stato
crystals
Impurezze
≤2% mono- and dicarboxylic acid (1H-NMR)
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
132-135 °C
Fluorescenza
λex 420 nm; λem ~480 nm in 0.1 M borate pH 9.3 (after derivatization with glycine [~90 μM glycine, ~20 μM N-])
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc2ccccc2cc1C([H])=O
InChI
1S/C12H8O2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-8H
ZIPLKLQPLOWLTM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,3-Naphthalenedicarboxaldehyde is a fluorescent derivatization agent of primary amines, amino acids, and small peptides. The reaction between the amino compounds and NDA results in highly fluorescent and stable derivative compounds.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High Reaction rate.
- High Fluorescence quantum yield.
- No uncommon excitation wavelength.
- No side reactions.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)