68059
FITC-CM-Dextran
average mol wt 4,000
Sinonimo/i:
FITC-CM-Dextran 4, Fluorescein isothiocyanate–Carboxymethyl–Dextran, Fluorescein isothiocyanate–Carboxymethyl–Dextran
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Coniugato
FITC conjugate
Forma fisica
powder or crystals
PM
average mol wt 4,000
Composizione
carboxymethyl content, 3-7%
Grado di funzionalizzazione
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
tecniche
permeability assay: suitable
Fluorescenza
λex 493 nm; λem 517 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.