Documenti fondamentali
PHL83569
Theogallin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-Galloylquinic acid, Quinic acid 3-gallate
Scegli un formato
10 MG
526,00 €
526,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
526,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.27
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
526,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O([C@H]2[C@@H]([C@@H](C[C@@](C2)(O)C(=O)O)O)O)C(=O)c1cc(c(c(c1)O)O)O
InChI
1S/C14H16O10/c15-6-1-5(2-7(16)10(6)18)12(20)24-9-4-14(23,13(21)22)3-8(17)11(9)19/h1-2,8-9,11,15-19,23H,3-4H2,(H,21,22)/t8-,9-,11-,14+/m1/s1
LDPLFHGGZNSKDS-FTBFGRRBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)