Documenti fondamentali
PHL89175
Chlorogenic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-Caffeoylquinic acid (CAS), 5-Caffeoylquinic acid (IUPAC), 1,4,5-Trihydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid
Scegli un formato
50 MG
296,00 €
296,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
296,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
296,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica arnica carum crataegus echinacea hedera humulus hypericum melissa pimpinella plantago salvia sambucus valeriana
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Cynarin phyproof® Reference Substance
PHL89179
Cynarin
Acido caffeico ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C0625
Acido caffeico
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin