Documenti fondamentali
64719
Sigma-Aldrich
2-metossietanolo
for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Etere monometilico di etilenglicole, Glicole metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Beilstein:
1731074
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
for amino acid analysis
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Tensione di vapore
6.17 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
548 °F
contiene
~0.0005% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Limite di esplosione
24.5 %
Impurezze
≤0.002% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.402
P. ebollizione
124-125 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
in accordance for suitability for amino acid analysis (as solvent for ninhydrin dyeing reagent)
Stringa SMILE
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Immune system, thymus
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alberto Dessy et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 87(2), 236-242 (2011-06-17)
Therapeutic properties of Dead Sea Water (DSW) in the treatment of skin diseases such as atopic dermatitis, psoriasis and photo aging UV damaged skin have been well established. DSW is in fact rich in minerals such as calcium, magnesium, sodium
H-Y Chang et al.
Occupational and environmental medicine, 61(8), 697-702 (2004-07-20)
To evaluate the protective effectiveness of gloves from occupational exposure to 2-methoxyethanol (2-ME); and to examine the association of 2-methoxyacetic acid (MAA) in urine and plasma collected simultaneously from low 2-ME exposure and high 2-ME exposure workers in a semiconductor
Frank Welsch
Toxicology letters, 156(1), 13-28 (2005-02-12)
Numerous experimental studies have established that only a few among the large family of ethylene glycol ethers (EGEs) elicit toxicity on reproduction in either gender. Notable are the monomethyl (EGME) and monoethyl (EGEE) ethers and their respective acetate esters whose
Makoto Takei et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 118(2), 643-652 (2010-07-10)
Ethylene glycol monomethyl ether (EGME) is a widely used industrial solvent known to cause adverse effects to human and other mammals. Organs with high metabolism and rapid cell division, such as testes, are especially sensitive to its actions. In order
Anna Maria Piras et al.
International journal of pharmaceutics, 357(1-2), 260-271 (2008-03-04)
The preparation of novel biocompatible polymeric nanoconstructs suitable to load sensitive bioactive protein agents is reported. Nanoparticles were prepared as based on hybrid polymeric matrices consisting of synthetic bioerodible alternating copolymers of maleic anhydride and n-butylvinylether hemiesterified with 2-methoxyethanol and