57672
N-(Iodoacetaminoethyl)-1-naphthylamine-5-sulfonic acid
suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,5-I-AEDANS, 5-[2-(Iodoacetamido)ethylamino]naphthalene-1-sulfonic acid, N-Iodoacetyl-N′-(5-sulfo-1-naphthyl)ethylenediamine, Hudson-Weber-Reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Fluorescenza
λex 336 nm; λem 490 nm (pH 8.0)
λex 337 nm; λem 498 nm (after derivatization with 2-mercaptoethanol)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)c1cccc2c(NCCNC(=O)CI)cccc12
InChI
1S/C14H15IN2O4S/c15-9-14(18)17-8-7-16-12-5-1-4-11-10(12)3-2-6-13(11)22(19,20)21/h1-6,16H,7-9H2,(H,17,18)(H,19,20,21)
ZMERMCRYYFRELX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3