Documenti fondamentali
52427
Sigma-Aldrich
Butyl 4-nitrophenyl hexylphosphonate
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Hexylphosphonic acid butyl 4-nitrophenyl ester
Scegli un formato
10 MG
252,00 €
252,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
252,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H26NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
252,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P(OCCCC)(CCCCCC)OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C16H26NO5P/c1-3-5-7-8-14-23(20,21-13-6-4-2)22-16-11-9-15(10-12-16)17(18)19/h9-12H,3-8,13-14H2,1-2H3
DNVDUMRDCABCRP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G Zandonella et al.
European journal of biochemistry, 262(1), 63-69 (1999-05-07)
Fluorescent triacylglycerol analogs were synthesized as covalent inhibitors of lipase activity. The respective 1(3), 2-O-dialkylglycero-3(1)-alkyl-phosphonic acid p-nitrophenyl esters contain a fluorescent pyrenealkyl chain and a long-chain alkyl residue bound to the sn-2 and sn-1(3) positions of glycerol, respectively. The phosphonic
Racemase activity of B. cepacia lipase leads to dual-function asymmetric dynamic kinetic resolution of α-aminonitriles.
Pornrapee Vongvilai et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(29), 6592-6595 (2011-06-03)
Nobuhiko Tokuriki et al.
Nature communications, 3, 1257-1257 (2012-12-06)
Optimization processes, such as evolution, are constrained by diminishing returns-the closer the optimum, the smaller the benefit per mutation, and by tradeoffs-improvement of one property at the cost of others. However, the magnitude and molecular basis of these parameters, and