Vai a
52054
Octyl 4-nitrophenyl hexylphosphonate
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Hexylphosphonic acid octyl 4-nitrophenyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H34NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=P(OCCCCCCCC)(CCCCCC)OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C20H34NO5P/c1-3-5-7-9-10-11-17-25-27(24,18-12-8-6-4-2)26-20-15-13-19(14-16-20)21(22)23/h13-16H,3-12,17-18H2,1-2H3
InChI key
ASHRBQSEDCWUGD-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
5242721742160210
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (GC)
assay
96%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)