52403
Anti-Mouse IgG−Abberior® STAR 580 antibody produced in goat
for STED application
Sinonimo/i:
Abberior® STAR 580-Anti-Mouse-IgG antibody produced in goat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Disponibilità
available only in USA and Canada
Concentrazione
~1 mg/mL
Fluorescenza
λex 587 nm; λem 607 nm in PBS, pH 7.4
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Photophysical properties (carboxylic acid):
Absorption Maximum, λex [nm]: 587 (PBS pH 7.4), 584 (H2O), 584 (MeOH)
Extinction Coefficient, εmax [M-1cm-1]: 85 000 (PBS pH 7.4), 85 000 (H2O), 95 000 (MeOH)
Correction Factor, CF260 = ε260/εmax: 0,17 (PBS pH 7.4)
Correction Factor, CF280 = ε280/εmax: 0,17 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Maximum, λem [nm]: 607 (PBS pH 7.4), 607 (H2O), 604 (MeOH)
Recommended STED Wavelength, λ [nm]: 750-800
Fluorescence Quantum Yield, λ: 0,90 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Lifetime, τ [ns]: 3,5 (PBS pH 7.4)
Applicazioni
Compatibilità
Risultati analitici
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3