Documenti fondamentali
51731
Sigma-Aldrich
Polysucrose 70-fluorescein isothiocyanate conjugate
average mol wt 60,000-80,000
Sinonimo/i:
FITC-Polysucrose 70, Fluorescein isothiocyanate-Polysucrose 70 conjugate
Scegli un formato
1 G
444,00 €
444,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
444,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
444,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
PM
average mol wt 60,000-80,000
Livello qualitativo
Fluorescenza
λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Applicazioni
Ficoll 70-fluorescein isothiocyanate conjugate (FITC-Ficoll 70) is used to measure tissue permeability parameters such as glomerular sieving coefficients.
Risultati analitici
degree of substitution 0.003-0.015
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Transient and sustained increases in glomerular permeability following ANP infusion in rats.
Axelsson J, Rippe A, Rippe B.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 300, F24-F30 (2011)
Loss of size selectivity of the glomerular filtration barrier in rats following laparotomy and muscle trauma.
Axelsson J, Mahmutovic I, Rippe A, Rippe B.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 297, F577-F582 (2009)
Rapid, dynamic changes in glomerular permeability to macromolecules during systemic angiotensin II (ANG II) infusion in rats.
Axelsson J, Rippe A, Oberg CM, Rippe B.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 303, F790-F799 (2012)
Articoli
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.