51351
D-myo-Inositol 1,2,3,4,5-pentakis-phosphate decasodium salt
≥80% (HPLC)
Sinonimo/i:
L-myo-Inositol 1,2,3,5,6-pentakis-phosphate decasodium salt
Scegli un formato
969,00 €
Prezzo di listino1.020,00 €Risparmia il 5%Scegli un formato
About This Item
969,00 €
Prezzo di listino1.020,00 €Risparmia il 5%Prodotti consigliati
Saggio
≥80% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H]1OP([O-])([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C6H17O21P5.10Na/c7-1-2(23-28(8,9)10)4(25-30(14,15)16)6(27-32(20,21)22)5(26-31(17,18)19)3(1)24-29(11,12)13;;;;;;;;;;/h1-7H,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;;;;;;;;;/q;10*+1/p-10/t1-,2-,3+,4-,5-,6-;;;;;;;;;;/m0........../s1
GFGCWCIISVRGOQ-LYSXXYGLSA-D
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?