Unfortunately, the solution stability has not been determined for this product.
I9766
D-myo-Inositol 1,4,5-tris-phosphate trisodium salt
≥95% (by 1H NMR and TLC)
Sinonimo/i:
Ins(1,4,5)P3
Saggio
≥95% (by 1H NMR and TLC)
Stato
powder
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble
Cationi in tracce
K: <0.2%
Na: 12.5-16.0
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O[P](=O)([O-])O)O)O)O[P](=O)([O-])O)O
InChI
1S/C6H15O15P3.3Na/c7-1-2(8)5(20-23(13,14)15)6(21-24(16,17)18)3(9)4(1)19-22(10,11)12;;;/h1-9H,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t1-,2+,3+,4-,5-,6-;;;/m1.../s1
ZVCVTWVBDIPWPZ-ZKVWPJASSA-K
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Vorrei sapere per quanto tempo si conservano stabili le aliquote di I9766 in H20 conservate a -20°C
1 risposta-