Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 46,10 € |
Informazioni su questo articolo
46,10 €
Quality Segment
General description
Application
- A method to prepare large resin sections for counting myelinated axons in rodent CNS and PNS structures.: This study presents a technique using Durcupan ACM for preparing large resin sections, enhancing the analysis of myelinated axons in rodent central and peripheral nervous systems.
- Three-dimensional immersive virtual reality for studying cellular compartments in 3D models from EM preparations of neural tissues.: This research utilizes Durcupan ACM in electron microscopy to create 3D models of neural tissues, facilitating studies via immersive virtual reality.
- Long-term effect of prazosin and losartan administration on blood pressure, heart, carotid artery, and acetylcholine induced dilation of cardiovascular system of young Wistar rats and SHR.: Explores the cardiovascular effects in rats using Durcupan ACM embedded samples for detailed tissue analysis.
- Embedding material for electron microscopy on the basis of Araldite®.
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description single component C, accelerator 960 (DY 060) | description single component D | description single component B, hardener 964 | description set for 1 L embedding mixture |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Durcupan™ ACM
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
90-72-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?