43324
Mesobilirubin
≥97.0% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (TLC)
Forma fisica
powder or crystals
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C33H40N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h13-14,34-35H,7-12,15H2,1-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
HVHKMUMXERBUAN-IFADSCNNSA-N
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3