38790
(±)-Pinostrobin
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(RS)-2,3-Dihydro-5-hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (TLC)
Stringa SMILE
COc1cc(O)c2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-11-7-12(17)16-13(18)9-14(20-15(16)8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,14,17H,9H2,1H3
ORJDDOBAOGKRJV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3