Documenti fondamentali
PHL86209
Panduratin A
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
5 MG
283,00 €
283,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
283,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H30O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.51
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
283,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC(OC)=CC(O)=C1C([C@@H]2[C@H](CC=C(C)C)C(C)=CC[C@@]2([H])C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C26H30O4/c1-16(2)10-12-20-17(3)11-13-21(18-8-6-5-7-9-18)24(20)26(29)25-22(27)14-19(30-4)15-23(25)28/h5-11,14-15,20-21,24,27-28H,12-13H2,1-4H3/t20-,21+,24-/m1/s1
LYDZCXVWCFJAKQ-ZFGGDYGUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)