349M-9
ZAP-70 (2F3.2) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F3.2, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (349M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (349M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (349M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (349M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (349M-98)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque™
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG2a
Controllo
chronic lymphocytic leukemia
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic
Informazioni sul gene
human ... ZAP70(7535)
Descrizione generale
Qualità
IVD | IVD | IVD | NA |
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2