05-253
Anti-ZAP-70 Antibody, clone 2F3.2
clone 2F3.2, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-ADMIO2, Anti-SRK, Anti-STCD, Anti-STD, Anti-TZK, Anti-ZAP-70
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F3.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZAP70(7535)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Immunological Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1