Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 218,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 695,00 € |
Informazioni su questo articolo
218,00 €
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
yellow
mp
214-215 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17,19H
InChI key
VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA2A(135), ADORA3(140), CYP1A2(1544)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description autophagy inducing flavonoid | description phyproof® Reference Substance | description analytical standard | description ≥97% (HPLC), powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form solid | form - | form powder |
| color yellow | color - | color - | color - |
| mp 214-215 °C (lit.) | mp 214-215 °C (lit.) | mp - | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... ADORA2A(135), ADORA3(140), CYP1A2(1544) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... GAL(51083) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Galangin
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?