Documenti fondamentali
265756
Sigma-Aldrich
Tin
foil, thickness 0.5 mm, 99.998% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tin Powder, Tin element
Scegli un formato
25 CM2
123,00 €
100 CM2
367,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 CM2
123,00 €
100 CM2
367,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.71
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141745
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.998% trace metals basis
Stato
foil
Resistività
11 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.5 mm
P. ebollizione
2270 °C (lit.)
Punto di fusione
231.9 °C (lit.)
Densità
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Quantità
50 × 50 mm (approximately 9 g)
100 × 100 mm (approximately 36 g)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Tin shot, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204692
Tin
Tin ≥99%, powder
Sigma-Aldrich
14509
Tin
Tin granular, 0.425-2.0 mm particle size, ≥99.5%, ACS reagent
Sigma-Aldrich
243434
Tin
Tin nanopowder, <150 nm particle size (SEM), ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
576883
Tin
Tin powder, <45 μm particle size, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265632
Tin
Tin powder, <150 μm, 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265640
Tin
D B Shpakovsky et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(48), 14568-14582 (2012-10-12)
Four new organotin(IV) complexes of bis-(2,6-di-tert-butylphenol)tin(IV) dichloride [(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(2) (1) with the heterocyclic thioamides 2-mercapto-pyrimidine (PMTH), 2-mercapto-4-methyl-pyrimidine (MPMTH), 2-mercapto-pyridine (PYTH) and 2-mercapto-benzothiazole (MBZTH), of formulae {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)Sn(PMT)(2)} (2), {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)Sn(MPMT)(2)} (3), {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(PYT)} (4) and {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(MBZT)} (5), have been synthesized and characterized by elemental
P Olmedo et al.
Environment international, 59, 63-72 (2013-06-25)
Although fish intake has potential health benefits, the presence of metal contamination in seafood has raised public health concerns. In this study, levels of mercury, cadmium, lead, tin and arsenic have been determined in fresh, canned and frozen fish and
A Gassenq et al.
Optics express, 20(25), 27297-27303 (2012-12-25)
A surface-illuminated photoconductive detector based on Ge0.91Sn0.09 quantum wells with Ge barriers grown on a silicon substrate is demonstrated. Photodetection up to 2.2µm is achieved with a responsivity of 0.1 A/W for 5V bias. The spectral absorption characteristics are analyzed
Shiyou Chen et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(11), 1522-1539 (2013-02-13)
The kesterite-structured semiconductors Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 are drawing considerable attention recently as the active layers in earth-abundant low-cost thin-film solar cells. The additional number of elements in these quaternary compounds, relative to binary and ternary semiconductors, results in increased flexibility
Yu-Chun Chen et al.
Nanoscale, 5(6), 2254-2258 (2013-02-13)
A series of rutile-type (Ti,Sn)O2 solid solutions with nanorod architecture were successfully synthesized in this study by varying their calcination temperatures of tin-modified titanium dioxide (Sn/TiO2) nanocomposites under a nitrogen atmosphere. During the delithiation process, the (Ti,Sn)O2 nanorods obtained at
Articoli
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.