Documenti
19773
Sigma-Aldrich
Nε,Nε-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride
≥96% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-6-(dimethylamino)hexanoic acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.70
Beilstein:
5992298
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.28
product name
Nε,Nε-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride, ≥96% (TLC)
Saggio
≥96% (TLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in H2O
Colore
white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CN(C)CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O2.ClH/c1-10(2)6-4-3-5-7(9)8(11)12;/h7H,3-6,9H2,1-2H3,(H,11,12);1H/t7-;/m0./s1
CRNNIVHOUZQLSF-FJXQXJEOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Metabolite found in various sources, like human urine, Salmonella typhimurium flagella,and amoeba actin.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Identification of episilon-N-methyllysine in Spirillum serpens flagella and of episilon-N-dimethyllysine in Salmonella typhimurium flagella.
A N Glazer et al.
Biochimica et biophysica acta, 188(1), 164-165 (1969-08-12)
Isolation and identification of N-G,N-G- and N-G,N'-G-dimethyl-arginine, N-epsilon-mono-, di-, and trimethyllysine, and glucosylgalactosyl- and galactosyl-delta-hydroxylysine from human urine.
Y Kakimoto et al.
The Journal of biological chemistry, 245(21), 5751-5758 (1970-11-10)
Epsilon-N-dimethyllysine in amoeba actin.
R R Weihing et al.
Nature, 227(5264), 1263-1264 (1970-09-19)