Documenti fondamentali
30312
Sigma-Aldrich
Nα-Methyl-L-lysine monohydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-6-Amino-2-(methylamino)hexanoic acid hydrochloride, N-Me-Lys-OH · HCl
Scegli un formato
100 MG
226,00 €
500 MG
888,00 €
226,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
226,00 €
500 MG
888,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16N2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.68
Beilstein:
6118109
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
226,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Saggio
≥98.0% (TLC)
Attività ottica
[α]/D 27.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl
Stringa SMILE
Cl.CN[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9-6(7(10)11)4-2-3-5-8;/h6,9H,2-5,8H2,1H3,(H,10,11);1H/t6-;/m0./s1
LWUKQYOOMILVOV-RGMNGODLSA-N
Azioni biochim/fisiol
Nα-Methyl-L-lysine was shown to inhibit the growth and sporulation of Penicillium chrysogenum. [1]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C G Friedrich et al.
Applied and environmental microbiology, 34(6), 706-709 (1977-12-01)
Compounds structurally related to lysine were tested against Penicillium chrysogenum Wis. 54-1255 for inhibition of growth, sporulation, and penicillin formation. This strain is relatively resistant to lysine analogs. The compounds that were the more active inhibitors of growth and whose
D J Gordon et al.
Biochemistry, 40(28), 8237-8245 (2001-07-11)
A potential goal in the prevention or therapy of Alzheimer's disease is to decrease or eliminate neuritic plaques composed of fibrillar beta-amyloid (Abeta). In this paper we describe N-methyl amino acid containing congeners of the hydrophobic "core domain" of Abeta