Documenti fondamentali
17936
Sigma-Aldrich
1α,25-diidrossivitamina D3
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1α,25-diidrossicolecalciferolo, Calcitriolo
Scegli un formato
100 μG
740,00 €
1 MG
1.680,00 €
740,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
740,00 €
1 MG
1.680,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.64
Beilstein:
7559394
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
eCl@ss:
34058003
ID PubChem:
NACRES:
NA.79
740,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
crystals
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
Informazioni sul gene
human ... VDR(7421)
Descrizione generale
1α,25-Dihydroxyvitamin D3, also referred as calcitriol, is a calcitrophic hormone.[1] It is the most biologically active metabolite of vitamin D produced in proximal tubular cells in the kidney.[2][3]
Applicazioni
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 has been used to study its effect on transplantation success of human muscle precursor cells (hMPCs) in severe combined immunodeficient (SCID) mice in-vitro.[4]
Azioni biochim/fisiol
Forma biologicamente attiva della vitamina D3 nell′assorbimento e nella deposizione di calcio.
Forma biologicamente attiva della vitamina D3 nell′assorbimento e nella deposizione di calcio. La 1α,25-diidrossivitamina D3 produce effetti diffusi sulla differenziazione e la proliferazione cellulare e può modulare la responsività immunitaria e il funzionamento del sistema nervoso centrale. Recenti studi suggeriscono che la 1α,25-diidrossivitamina D3 funge da agente chemiopreventivo contro diverse neoplasie maligne, tra cui il cancro della prostata e del colon, e mostra una sinergia con altri composti anti-cancro.
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 modulates energy metabolism by facilitating various metabolic processes, such as Ca2+ signaling and modulation of glucocorticoids, by affecting adipocyte apoptosis and by regulating the expression and production of multiple cytokines.[1] In addition, it also modulates phosphorus homeostasis through actions in the intestine, kidney and bone.[5] 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 exhibits antiproliferative effects and is used as a potent therapeutic for human prostate cancer.[6]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Treatment of early recurrent prostate cancer with 1, 25-dihydroxyvitamin D3 (calcitriol)
Gross C, et al.
The Journal of Urology, 159(6), 2035-2040 (1998)
Inhibition of T lymphocyte mitogenesis by 1, 25-dihydroxyvitamin D3 (calcitriol).
Rigby WF, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 74(4), 1451-1455 (1984)
Calcitriol and energy metabolism
Zemel M B and Sun X
Nutr. Rev, 66(suppl-2), S139-S146 (2008)
Handbook of Hormones: Comparative Endocrinology for Basic and Clinical Research (2015)
Physiology of the Gastrointestinal Tract (2012)