Documenti fondamentali
740543
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 96% (CP)
Sinonimo/i:
1α,25-Dihydroxycholecalciferol (6,19,19-d3) solution, Calcitriol (6,19,19-d3) solution, Deuterated 1-α25-Dihydroxyvitamin D3 solution
Scegli un formato
1 ML
727,00 €
727,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
727,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27D3H41O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
727,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
97 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
96% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
50 μg/mL in ethanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
colorless
Punto di fusione
-144.0 °C
applicazioni
detection
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]/C([2H])=C1[C@@H](O)C[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i2D2,11D
GMRQFYUYWCNGIN-POLIPXRRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3], also known as calcitriol, plays a role in calcium and phosphate metabolism in humans. It also regulates insulin secretion and induces cellular differentiation.[1][2]
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Applicazioni
1α,25-Dihydroxyvitamin D(6,19,19-d3) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry.
Confezionamento
1 mL in ampule
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jianqiong Zheng et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 97-97 (2020-03-19)
Metabolic syndrome is a disorder of energy use and storage, which is characterized by central obesity, dyslipidemia, and raised blood pressure and blood sugar levels. Maternal 25-hydroxyvitamin D deficiency is known to cause metabolic changes, chronic disease, and increased adiposity
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)
Xinzhu Liu et al.
Burns & trauma, 8, tkaa042-tkaa042 (2021-01-28)
Gut ischemia and hypoxia post severe burn leads to breakdown of intestinal epithelial barrier and enteric bacterial translocation (EBT), resulting in serious complications, such as systemic inflammatory response syndrome, sepsis and multiple organ failure. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR)
The emerging role of vitamin D3 in women′s health
Khadilkar, SS
The Journal of Obstetrics and Gynecology of India, 63(2), 147?150-147?150 (2013)