Documenti
15522
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-prolinol
puriss., ≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(R)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.26
Beilstein:
3650011
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (TLC)
Attività ottica
[α]20/D +54±2°, c = 5% in methanol
Punto di fusione
59-62 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3