Vai a
137258
MOPS
EMPROVE® EVOLVE
Sinonimo/i:
Acido 3-(N-morfolino) propansolfonico, Acido 4-morfolinpropansolfonico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
279,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
953,00 €
10 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
5760,00 €
25 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
9910,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14NNaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.25
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
279,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
impurities
Endotoxin and microbial; tested
pH
6.5-7.9
useful pH range
6.5-7.9
6.5
pKa (25 °C)
7.2
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Application
MOPS Sodium is a biological buffer also referred to as a “Propane Sultone” buffer. The pKa of MOPS Sodium is 7.01 which make it an ideal candidate for medias and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. MOPS Sodium is considered to be non-toxic to culture cell lines and provides high solution clarity.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RDD018M9381475899
MOPS EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137258
MOPS
MOPS anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
RDD018
MOPS
MOPS ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M9381
MOPS
MOPS sodium salt ULTROL® Grade, ≥98% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Millipore
475899
MOPS sodium salt
description
EMPROVE® EVOLVE
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
description
≥99.5% (titration)
description
ULTROL® Grade, ≥98% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
impurities
Endotoxin and microbial; tested
impurities
≤5% water (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
Redi-Dri™
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio:
T1503
Numero di prodotto
-
25G
Confezione/Quantità
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Sentitevi liberi di contattare Servizio Tecnico per chiedere aiuto