475899
MOPS sodium salt
ULTROL® Grade, ≥98% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Sinonimo/i:
MOPS, Sodium, ULTROL® Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid, Na
Saggio
≥98% dry basis (titration)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 1 M (232 mg/ml)
Cationi in tracce
heavy metals: ≤1 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1