Documenti fondamentali
PHL89905
Tomatine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Lycopersicin
Scegli un formato
25 MG
260,00 €
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
260,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H83NO21
Numero CAS:
Peso molecolare:
1034.19
Beilstein:
78250
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
300-305 °C (dec.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@H]1CCC2(NC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@H](CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H]8O[C@@H]%10O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C50H83NO21/c1-20-7-12-50(51-15-20)21(2)32-28(72-50)14-26-24-6-5-22-13-23(8-10-48(22,3)25(24)9-11-49(26,32)4)65-45-40(63)37(60)41(31(18-54)68-45)69-47-43(71-46-39(62)36(59)34(57)29(16-52)66-46)42(35(58)30(17-53)67-47)70-44-38(61)33(56)27(55)19-64-44/h20-47,51-63H,5-19H2,1-4H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-,37+,38+,39+,40+,41-,42-,43+,44-,45+,46-,47-,48-,49-,50-/m0/s1
REJLGAUYTKNVJM-SGXCCWNXSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Simona Serratì et al.
International journal of molecular sciences, 21(15) (2020-07-29)
There is a growing interest in the cytotoxic effects of bioactive glycoalkaloids, such as α-tomatine on tumor cells. Here, for the first time, we determine the antitumor potential of tomatine, a mixture of α-tomatine and dehydrotomatine, in metastatic melanoma (MM)
Elenn Suzany Pereira Aranha et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 66, 104879-104879 (2020-05-04)
Melanoma is a skin cancer with high invasive potential and high lethality. Considering that quinonemethide triterpenes are described as promising anticancer agents, the aim of this study was to evaluate the effect of 22β-hydroxytingenone (22-HTG) against human melanoma cells. Alamar