12662
D-Galactosamine 2-sulfate sodium salt
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
2-Deoxy-2-sulfamino-D-galactopyranose sodium salt, 2S-GalN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D 63.0±2.0, c = 0.1% (w/v) in water
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].OC[C@H]1OC(O)[C@H](NS([O-])(=O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO8S.Na/c8-1-2-4(9)5(10)3(6(11)15-2)7-16(12,13)14;/h2-11H,1H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1
WFTBTPAPJHFBJM-BMZZJELJSA-M
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3