Vai a
12007C
Siero fetale bovino
Australia origin, γ-irradiated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
FBS, FCS, sieri, siero
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
Australia origin
Sterility:
γ-irradiated, sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
product line
FBS Premier
composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origin
Australia origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Il FBS proveniente dall′Australia è usato ampiamente in applicazioni di colture cellulari. L′aggiunta di FBS al terreno apporta molti fattori non definiti che promuovono la proliferazione e la sopravvivenza delle cellule in coltura. Il Comitato Scientifico di Studio sul rischio geografico (GBR) legato alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ha assegnato all′Australia la valutazione più alta possibile. La classificazione dell′Australia è livello I GBR.
Preparation Note
Irradiazione Gamma con processo SER-TAIN™ (25-35 kGy).
Analysis Note
  • Esaminato per la presenza di batteri, virus e micoplasmi
  • Sottoposto a tripla filtrazione con membrana da 0,1 micron in condizioni asettiche
  • Testato per il contenuto in endotossine ed emoglobina
Other Notes
(Precedentemente prodotto numero F3297)
Legal Information
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
12006C12107CF9423
description
Australia origin, γ-irradiated, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Australia origin, USDA approved, Heat Inactivated, suitable for cell culture
description
USA origin, γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Australia origin, suitable for, USDA approved, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
origin
Australia origin
origin
Australia origin
origin
USA origin
origin
Australia origin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL Endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siero fetale bovino
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  2. Once a bottle of Fetal Bovine Serum (FBS) is thawed, for how long can the bottle be used?
    1 risposta
    1. Once Fetal Bovine Serum has been thawed, the bottle can be used in cell culture for up to 7 days for most cell types when stored  refrigerated at 2-8°C.  If the cells are not fastidous (e.g. HeLa or fibroblasts), the thawed and refrigerated serum can be used for up to 30 days.  For some extremely fastidious cell lines, it may be necessary to screen individual lots for acceptable performance.  For uses such as blocking for various immuno procedures, usage will generally be for 30 days and perhaps somewhat longer when stored at 2-8°C.  For other procedures, usage beyond 30 days storage at 2-8°C will need to be determined.