Documenti fondamentali
116-500
Sigma-Aldrich
Fibroblast Growth Medium (500 ml)
Fibroblast Growth Medium (500 ml)
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
Primary Cell Culture Media
Scegli un formato
1 EACH
168,00 €
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
168,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
All-in-one ready-to-use media
Applicazioni
Fibroblast Growth Medium (500 ml) has been used to culture human fibroblast cells.[1] It has also been used to culture adult human primary normal gingival fibroblast cells[2].
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Studies on the recombinant production in E. coli and characterization of pharmaceutically important thermostable L-asparaginase from Geobacillus thermodenitrificans
Pakistan Journal of Zoology, 51(4), 1235-1235 (2019)
Tung-Nien Hsu et al.
Cancers, 11(12) (2019-12-01)
FAT atypical cadherin 1 (FAT1) regulates cell-cell adhesion and extracellular matrix architecture, while acting as tumor suppressor or oncogene, context-dependently. Despite implication of FAT1 in several malignancies, its role in oral squamous cell carcinoma (OSCC) remains unclear. Herein, we document
Protocolli
This protocol contains: Storage - Preparation for Culturing - Culturing HDF - Subculturing HDF
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
Domande
  1. What is the composition of media?
    1 risposta
    1. The composition of this product is considered proprietary. This medium is sterile filtered and fully supplemented with fetal bovine serum, growth factors, trace elements and antibiotics, and is ready for use.
      Utile?
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto