Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 203,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 674,00 € |
Informazioni su questo articolo
203,00 €
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98.5% (GC)
form
solid
mp
142-143 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 361 nm; λem 451 nm (after derivatization with ethanol), λex 361 nm; λem 460 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C#N)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H9NO/c17-10-15(18)16-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-9H
InChI key
FMKFDGUBVPIERQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.5% (GC) | description 97% | description 99% | description 97% |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 361 nm; λem 451 nm (after derivatization with ethanol), λex 361 nm; λem 460 nm in methanol | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| solubility DMF: soluble, chloroform: soluble, acetonitrile: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| assay ≥98.5% (GC) | assay 97% | assay 99% | assay 97% |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?