554073
Rubrene
≥98%
Sinonimo/i:
5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacene
Saggio
≥98%
Punto di fusione
330-335 °C (lit.)
λmax
299 nm
460 nm (2nd)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5c(-c6ccccc6)c7ccccc7c(-c8ccccc8)c25
InChI
1S/C42H28/c1-5-17-29(18-6-1)37-33-25-13-14-26-34(33)39(31-21-9-3-10-22-31)42-40(32-23-11-4-12-24-32)36-28-16-15-27-35(36)38(41(37)42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H
YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Organic Semiconductor Laser Materials
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.