1041
p-Nitrophenol Standard
Sinonimo/i:
4-Nitrophenol solution, p-Nitrophenol solution
About This Item
Prodotti consigliati
IVD
for in vitro diagnostic use
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Altre note
and alkaline phosphatase methods.
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)