05288
K-252a
from Nocardiopsis sp.
Sinonimo/i:
Protein kinase inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Nocardiopsis sp.
Stato
powder
Spettro attività antibiotica
viruses
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]12C[C@](O)(C(=O)OC)[C@](C)(O1)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)/t18-,26+,27+/m1/s1
KOZFSFOOLUUIGY-SOLYNIJKSA-N
Informazioni sul gene
human ... NTRK1(4914)
rat ... Prkca(24680)
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)