Vai a
B2186
BL-1249
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(5,6,7,8-Tetrahydro-naphthalen-1-yl)-[2-(1H-tetrazol-5-yl)-phenyl]-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
257,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.020,00 €
867,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
257,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
pink to brown
solubility
DMSO: ~17.5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCc2c(C1)cccc2Nc3ccccc3-c4nnn[nH]4
InChI
1S/C17H17N5/c1-2-8-13-12(6-1)7-5-11-15(13)18-16-10-4-3-9-14(16)17-19-21-22-20-17/h3-5,7,9-11,18H,1-2,6,8H2,(H,19,20,21,22)
InChI key
YYNRZIFBTOUICE-UHFFFAOYSA-N
General description
BL-1249 is a non-steroid anti-inflammatory drug and an inhibitor of the cyclooxygenase (COX) enzyme.[1]
Application
BL-1249 has been used:
  • as an activator of mechano-gated K2P channel in contracted mouse ileum and colon tissues[1]
  • as a TWIK related potassium channel (TREK2) modulator and in U-2 OS osteosarcoma cell line[2]
  • as a TREK1 and TREK2 activator in mice.[3]
Biochem/physiol Actions
BL-1249 also activates TWIK related potassium channel 2 (TREK2). It interacts with K2P channel at the negatively charged activator site and modulates channel opening.[4]
BL-1249 is a potassium TREK-1 channel activator.
BL-1249 is a putative activator of potassium TREK-1 channel.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
236005SML2015444800
BL-1249 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B2186
BL-1249
MM11253 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2015
MM11253
Meloxicam A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family which preferentially inhibits the inducible isoform of COX-2 (IC50 = 4.7 µM) relative to COX-1 (IC50 = 36.6 µM).
Sigma-Aldrich
444800
Meloxicam
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: ~17.5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
1 M HCl: 2 mg/mL, water: 4 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B2186-10MG04061833426685
B2186-50MG04061832569239