03722
Atto 580 Q
BioReagent
Sinonimo/i:
Atto 580 quencher, Atto Q 580
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
ATTO-TEC GmbH
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
Compatibilità
corresponds for UV test
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.