O4504
2-Octanol
97%
Sinonimo/i:
sec-Caprylic alcohol, Capryl alcohol, Ethyl-N-amylcarbinol, Ethylpentylcarbinol
Saggio
97%
Stato
liquid
Limite di esplosione
0.34-6.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
174-181 °C (lit.)
Punto di fusione
-38 °C
Densità
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?