147982
(S)-(+)-2-Octanol
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +9.5°, neat
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
175 °C (lit.)
Densità
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
SJWFXCIHNDVPSH-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
- To prepare the solution of 5-(benzyloxy)-isophthalic acid derivative, which is used as a 2D chiral self-assembly system comprising pyrolytic graphite.
- As a chiral template in the study of enantioselective glycidol esterification.
- As a starting material for the preparation of (+)-(S)-2-octyI tosylate, an intermediate used to prepare (−)-(R)-2-halo and azido octanes.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter