900502
Potassium carbonate
anhydrous, free-flowing, −325 mesh, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
reagent grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥98%
Stato
powder
Qualità
free-flowing
Dimensione particelle
−325 mesh
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
Punto di fusione
891 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of polysubstituted iodobenzene derivatives.[3]
- As base for the synthesis of high molecular weight homopolymers and copolymers derived from various bisphenols.[4]
- As base for the Suzuki coupling of aryl halides with aryl boronic acids.[5]
- As base for the Heck reaction of styrene and bromobenzene.[1]
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.