83353
Mercury(II) bromide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (precipitation titration)
Sinonimo/i:
Mercuric bromide
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Tensione di vapore
1 mmHg ( 136.5 °C)
Saggio
≥99.0% (precipitation titration)
Stato
powder or crystals
Residuo alla calcinazione (dopo riduzione)
≤0.02%
P. ebollizione
322 °C (lit.)
Punto di fusione
236 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
Br[Hg]Br
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)