176109
Mercury(II) acetate
ACS reagent, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Mercuric acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: mercury
Impurezze
≤0.01% insolubles
Residuo dopo riduzione
≤0.02%
Punto di fusione
179-182 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.4%
other heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Stringa SMILE
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3